Roerstaven
Roerstaaf, PP, 5 mm, 200 mm
Catalogus # 231-2435
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ga naar:
Product Details & Documents
Diverse vormen voor roeren en mengen.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø:5 mm
- Omschrijving:Roerstaaf
- Lengte:200 mm
- Materiaal:PP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.