Dubbele microspatels
210 mm, 5 mm
Catalog # 231-2263
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor verschillende toepassingen.
- Twee lepelvormige uiteinden
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Specifications
- Lengte:210 mm
- Breedte blad:5 mm