Dubbele microspatels
130 mm, 5 mm
Catalogus # 231-2261
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor verschillende toepassingen.
- Twee lepelvormige uiteinden
- Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig
- Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
- Lengte:130 mm
- Breedte blad:5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.