Dubbele microspatels
150 mm, 6 mm
Catalog # 231-2239
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele spatel voor allerlei toepassingen. Met ronde steel, een vlak en een afgerond spateluiteinde.
- Straight shape
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Very flexible blades
Specifications
- Lengte:150 mm
- Breedte blad:6 mm