Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
150 mm, 4 mm
Catalogus # 231-2237
Leverancier:   RSG
Dubbele microspatels
Catalogus # 231-2237
Leverancier:  RSG
Dubbele microspatels
Dubbele microspatels
150 mm, 4 mm
Price
6,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele spatel voor allerlei toepassingen. Met ronde steel, een vlak en een afgerond spateluiteinde.
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Very flexible blades
Documents
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    4 mm