Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, micro
Dubbele spatels, micro
210 mm, 60 mm, 4 mm
Catalog # 231-2187
Supplier:   BOCHEM
Dubbele spatels, micro
Catalog # 231-2187
Supplier:  BOCHEM
Dubbele spatels, micro
Dubbele spatels, micro
210 mm, 60 mm, 4 mm
Price
3,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Met ronde handgreep, één platte en één schepvormige, afgeronde spateluiteinde.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Antimagnetisch
Specifications
  • Lengte:
    210 mm
  • Breedte blad:
    4 mm
  • Lengte blad:
    60 mm