Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
130 mm, 40 mm, 9 mm
Catalogus # 231-2184
Leverancier:   BOCHEM
Double spatulas
Catalogus # 231-2184
Leverancier:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
130 mm, 40 mm, 9 mm
Price
46,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specificaties
  • Lengte:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Breedte blad:
    9 mm
  • Lengte blad:
    40 mm