Double spatulas, micro, flexible
100 mm, 35 mm, 4 mm
Catalogus # 231-2159
Leverancier: HAMMACHER KARL
Ga naar:
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made of stainless steel.
Specificaties
- Lengte:100 mm
- Seq:05
- Breedte blad:4 mm
- Lengte blad:35 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.