Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro, flexible
Double spatulas, micro, flexible
150 mm, 40 mm, 3 mm
N° de catalogue 231-2157
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro, flexible
N° de catalogue 231-2157
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro, flexible
Double spatulas, micro, flexible
150 mm, 40 mm, 3 mm
Prix
7,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made of stainless steel.
Spécifications
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    04
  • Breedte blad:
    3 mm
  • Lengte blad:
    40 mm