Dubbelspatel
130 mm, 40 mm, 9 mm
Catalogus # 231-2121
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multi-purpose spatula for a wide range of uses.
- With round handle, one flat and one rounded end
- Curved shape
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
Specificaties
- Lengte:130 mm
- Seq:01
- Breedte blad:9 mm
- Lengte blad:40 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.