Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
12,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
Catalogus # 42425.AP
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Catalogus # 42425.AP
CAS-nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
12,00, ±0.01, 25 °C, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
35,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.01
  • pH-waarde:
    12,00
  • Cat. No.:
    42425.AP
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253
Specificaties