Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
9,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
Catalogus # 42421.K7
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Catalogus # 42421.K7
CAS-nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
9,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
CAS-nummer:  
Price
99,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 L
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    4 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.01
  • pH-waarde:
    9,00
  • Cat. No.:
    42421.K7
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253
Specificaties