Buffer Solutions
3,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
- VPE:4 L
- Referentietemperatuur:25 °C
- pH-nauwkeurigheid:±0.01
- pH-waarde:3,00
- Cat. No.:42416.K7
- Geur/lucht:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00147253
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.