Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
3,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
Catalogus # 42416.K2
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
Catalogus # 42416.K2
CAS-nummer:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
3,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
CAS-nummer:  
Price
52,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.01
  • pH-waarde:
    3,00
  • Cat. No.:
    42416.K2
  • Geur/lucht:
    Odourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253
Specificaties