Laboratoriumlepels
135 mm, 45×31 mm
Catalogus # 231-1212
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
- Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Snelle en eenvoudige reiniging
Specificaties
- Lengte:135 mm
- Lepelmaat:45×31 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.