Laboratoriumlepels
120 mm, 40×26 mm
Catalogus # 231-1211
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Handscheppen voor het verzamelen of afmeten van poeders, pasta's of granulaten.
- Zeer goede temperatuurbestendigheid, geschikt voor autoclaven
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Snelle en eenvoudige reiniging
Specificaties
- Lengte:120 mm
- Lepelmaat:40×26 mm