Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppen
Stoppen
1, 20,0 mm, 3 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Catalogus # 217-9556
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppen
Catalogus # 217-9556
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppen
Stoppen
1, 20,0 mm, 3 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Price
1,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stoppers are biologically inert and transparent.
  • Resistant to temperatures from −60 to +220 °C and for short periods up to +250 °C
Certificeringen: DIN 12 871
Specificaties
  • Ø onder:
    14,0 mm
  • Ø boven:
    18,0 mm
  • Boring Ø:
    3 mm
  • Aant. gaten:
    1
  • Hoogte:
    20,0 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.