Stoppers, rubber, red, different sizes
30,0 mm, 64,5 mm, 27,0 mm
Catalogus # 217-9446
Leverancier: DEUTSCH NEUMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Technische fiche
Drawing_DRWG00
Technische tekening
Specificaties
- Ø onder:64,5 mm
- Ø boven:27,0 mm
- Hoogte:30,0 mm
- Seq:36
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.