Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps for tubes
Caps for tubes
Cap for 12 and 13 mm tubes, natuur
Catalogus # 217-8932
Leverancier:   DELTALAB
Caps for tubes
Catalogus # 217-8932
Leverancier:  DELTALAB
Caps for tubes
Cap for 12 and 13 mm tubes, natuur
Price
58,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Polyethylene caps for all types of polypropylene and polystyrene tubes.
Specificaties
  • Kleur:
    natuur
  • Omschrijving:
    Cap for 12 and 13 mm tubes
  • Seq:
    10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.