Wire baskets, rectangular, with handle
With dividers, 4 compartments, 480×300×150 mm
Catalogus # 216-7515
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
- Features a strong woven mesh base
- With folding handles
- Suitable for bottles and containers
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Omschrijving:With dividers, 4 compartments
- Seq:02
- b×d×h:480×300×150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.