Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, rectangular, with handle
Wire baskets, rectangular, with handle
Without dividers, 480×300×150 mm
Catalogus # 216-7513
Leverancier:   DELTALAB
Wire baskets, rectangular, with handle
Catalogus # 216-7513
Leverancier:  DELTALAB
Wire baskets, rectangular, with handle
Without dividers, 480×300×150 mm
Price
266,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel.
  • Features a strong woven mesh base
  • With folding handles
  • Suitable for bottles and containers
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Without dividers
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    480×300×150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.