Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets, square
Wire baskets, square
160×160×140 mm
Catalogus # 216-7510
Leverancier:   DELTALAB
Wire baskets, square
Catalogus # 216-7510
Leverancier:  DELTALAB
Wire baskets, square
Wire baskets, square
160×160×140 mm
Price
171,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Square baskets, made of stainless steel wire, with folding handles.
  • Features a strong woven mesh base
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Comes without lid (to order baskets with lid please contact our customer service
Documents
Specificaties
  • Seq:
    02
  • b×d×h:
    160×160×140 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.