Sample container with screw cap
60 ml, 38 mm, 65 mm, With white label, blauw, blauw, Bulk
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:38 mm
- Verpakt:Bulk
- Type:With white label
- Capaciteit:60 ml
- Kleur:blauw
- Hoogte:65 mm
- Seq:01
- Kleur dop:blauw