Sample container, with screw cap
60 ml, 66,1 mm, transparant, rood, non sterile, bulk
Catalog # 216-4044
Supplier: DELTALAB
Jump to:
Product Details & Documents
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
- Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specifications
- Verpakt:bulk
- Uitvoering:non sterile
- Capaciteit:60 ml
- Kleur:transparant
- Hoogte:66,1 mm
- Seq:03
- Kleur dop:rood
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.