Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, helder, PS
Catalogus # 216-4040
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø uitw.:30 mm
- Capaciteit:40 ml
- Kleur:helder
- Hoogte:70 mm
- Materiaal:PS
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.