Orders LinkContactUsLinkComponent
Potten
Potten
180 ml, 54 mm, 120 mm
Catalogus # 216-3183
Leverancier:   VITLAB
Potten
Catalogus # 216-3183
Leverancier:  VITLAB
Potten
Potten
180 ml, 54 mm, 120 mm
Price
153,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, Wit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede thermische weerstand
  • Nauw aansluitend schroefdeksel
Voor een veilige bewaring en transport van monsters.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Ø uitw.:
    54 mm
  • Capaciteit:
    180 ml
  • Hoogte:
    120 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.