Orders LinkContactUsLinkComponent
Potten
90 ml, 54 mm, 62 mm
Catalogus # 216-3182
Leverancier:   VITLAB
Potten
Catalogus # 216-3182
Leverancier:  VITLAB
Potten
Potten
90 ml, 54 mm, 62 mm
Price
128,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, Wit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede thermische weerstand
  • Nauw aansluitend schroefdeksel
Voor een veilige bewaring en transport van monsters.
 : *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Ø uitw.:
    54 mm
  • Capaciteit:
    90 ml
  • Hoogte:
    62 mm
  • Cat. No.:
    216-3182