Potten
60 ml, 38 mm, 90 mm
Catalogus # 216-3181
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, Wit.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Zeer goede thermische weerstand
- Nauw aansluitend schroefdeksel
Voor een veilige bewaring en transport van monsters.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:38 mm
- Capaciteit:60 ml
- Hoogte:90 mm