Orders LinkContactUsLinkComponent
Potten
Potten
30 ml, 38 mm, 54 mm
Catalogus # 216-3180
Leverancier:   VITLAB
Potten
Catalogus # 216-3180
Leverancier:  VITLAB
Potten
Potten
30 ml, 38 mm, 54 mm
Price
82,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, Wit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Zeer goede thermische weerstand
  • Nauw aansluitend schroefdeksel
Voor een veilige bewaring en transport van monsters.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Ø uitw.:
    38 mm
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Hoogte:
    54 mm