Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Catalogus # 216-1477
Leverancier:   VITLAB
Stampers
Catalogus # 216-1477
Leverancier:  VITLAB
Stampers
Stampers
30 mm, 125 mm, 410-0083/410-0084
Price
42,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Melamine-formaldehyde, white.
Specificaties
  • Voor:
    410-0083/410-0084
  • Ø kop:
    30 mm
  • Lengte:
    125 mm