Instrumentenschalen
Deksel voor schaal 216-1405, 275x150x10 mm
Catalogus # 216-1415
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Glas, dikwandig.
- Steriliseerbaar in hete lucht tot 180 °C
- Robuust
- Deksel uit roestvrij staal met knop apart verkrijgbaar
Universele schalen met rechte wand voor laboratorium, praktijken en industrie.
Specificaties
- Omschrijving:Deksel voor schaal 216-1405
- Seq:12
- b×d×h:275x150x10 mm