Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentenschalen
Deksel voor schaal 216-1404, 220x150x10 mm
  216-1414
Instrumentenschalen
  216-1414
Instrumentenschalen
Instrumentenschalen
Deksel voor schaal 216-1404, 220x150x10 mm
26,80 €
1 * 1 ST
Glas, dikwandig.
  • Steriliseerbaar in hete lucht tot 180 °C
  • Robuust
  • Deksel uit roestvrij staal met knop apart verkrijgbaar
Universele schalen met rechte wand voor laboratorium, praktijken en industrie.
  • Omschrijving:
    Deksel voor schaal 216-1404
  • Seq:
    11
  • b×d×h:
    220x150x10 mm