Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
225×175×50 mm, 190×140×50 mm
Catalogus # 216-1361
Leverancier:   BOCHEM
Laboratoriumschalen
Catalogus # 216-1361
Leverancier:  BOCHEM
Laboratoriumschalen
Laboratoriumschalen
225×175×50 mm, 190×140×50 mm
Price
104,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Afgeronde hoeken voor snelle en gemakkelijke reiniging
  • Elektrolytisch gepolijst, antimagnetisch
  • Goede chemische bestendigheid, zeer goede thermische bestendigheid
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.
Specificaties
  • Uitw. b×d×h:
    225×175×50 mm
  • Seq:
    01
  • Int. b×d×h:
    190×140×50 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.