Orders LinkContactUsLinkComponent
Container, multipurpose, square
Container, multipurpose, square
2700 ml, 249 mm, natuur, 65 mm, wit, Non sterile
Catalogus # 215-4222
Leverancier:   DELTALAB
Container, multipurpose, square
Catalogus # 215-4222
Leverancier:  DELTALAB
Container, multipurpose, square
2700 ml, 249 mm, natuur, 65 mm, wit, Non sterile
Price
3,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Container and cap made of HDPE, ideal for 24-hour urine collection.
  • Ribbed cap features a pharmaceutical grade joint, for better handling and provides a water tight seal
  • Graduated in 50 ml increments up to 2,7 L
  • Ergonomically designed for single-handed use and stackable
  • A drip ring on the neck of the containers avoids dripping when pouring
 : *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Uitvoering:
    Non sterile
  • Capaciteit:
    2700 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Hoogte:
    249 mm
  • Seq:
    02
  • Kleur dop:
    wit
  • Ø inw. hals:
    65 mm