Orders LinkContactUsLinkComponent
Reageerbuizen
12 ml, 100 mm, 16 mm
Catalogus # 212-3110
Leverancier:   Greiner Bio-One
Reageerbuizen
Catalogus # 212-3110
Leverancier:  Greiner Bio-One
Reageerbuizen
Reageerbuizen
12 ml, 100 mm, 16 mm
Price
153,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.600 ST
Product Details & Documents
Helder PS of transparant PP.
  • PP: hoge temperatuurbestendigheid, goede chemische bestendigheid
  • PS: zeer transparant, uitstekend geschikt voor visuele metingen
  • Passende indrukdoppen zijn optioneel verkrijgbaar
  • Kunnen ook als centrifugebuizen worden gebruikt
Universele buizen voor een groot aantal toepassingen in het laboratorium en in de productie.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    16 mm
  • Capaciteit:
    12 ml
  • Lengte:
    100 mm
  • Seq:
    03