DETERGENT UNIVERSEEL TICKOPUR R 33 1 * 1 L
Catalogus # 142-1910
Leverancier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Vloeibare reinigingsmiddelen voor automatische reiniging van glaswerk, neodisher® FLA
Leverancier: Dr. Weigert
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
pH-indicatiestrips, MQuant®, Supelco®
Leverancier: Merck
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Leverancier: VWR Chemicals
Trechters met korte steel
Leverancier: VITLAB
Citric acid monohydrate ≥98%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
VWR®, gezichtstissues
Leverancier: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
Leverancier: Merck
VWR®, Transferpipetten, Hoge Prestaties
Leverancier: VWR Collection
Natriumchloride, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschoenen
Leverancier: VWR Collection