Ultrasonic baths, SONOREX TECHNIK
Product Details & Documents
Welded cleaning tank made of stainless steel. Floating contamination like particles, oil and grease can be removed from the bath surface using an oil separator.
- Filling level mark for minimum filling level of the cleaning fluid
- Additional outlet for connection of an oil separator or for emptying the fluid
- On/off heat switch heats from 30 to 80°C
- Integrated ultrasonic generator with 40 kHz frequency
It features 3-way ball valve drain for emptying or refilling the tank or connecting to a filtration.
Additionally, the units from RM 110 UH to RM 210 UH features spraying pipe, liquid level switch for dry run protection of heating and ultrasonic transducers and height-adjustable feet.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
- Omschrijving:Ultrasonic cleaning unit, RM 210 UH, stainless steel flat bottom tank, with heater and timer
- Seq:07
- Cat. No.:142-1430
- Verwarmingsvermogen:7200 W
- Frequentie:40 kHz
- Model:RM 210 UH
- b×d×h:930×750×800 mm
- Inhoud:210,0 L
- Tank b×d×h:750×650×500 mm
- Gewicht:110,0 kg
- Max. uitgangsvermogen:2×4000 W
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.