Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools
Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm, 420 mm
Catalogus # 139-1175
Leverancier:   BOCHEM
Stools
Catalogus # 139-1175
Leverancier:  BOCHEM
Stools
Stools
Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm, 420 mm
Price
205,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Kickstool with GS safety control.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Roll stool to step on, plastic, Ø 300 mm
  • Hoogte:
    420 mm
  • Seq:
    1