Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
2,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
  40447.K2
Buffer Solutions
  40447.K2
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
2,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
 :  
55,30 €
1 * 1 L
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.01
  • pH-waarde:
    2,00
  • Cat. No.:
    40447.K2
  • Uiterlijk:
    Colourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146252