Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,00, ±0,01, HCl/KCl, kleurloos, 25 °C, Glass bottle, 4 L
Catalogus # 40446.K7
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Catalogus # 40446.K7
CAS-nummer:  
pH buffer solutions, Specpure®
pH buffer solutions, Specpure®
1,00, ±0,01, HCl/KCl, kleurloos, 25 °C, Glass bottle, 4 L
CAS-nummer:  
Price
95,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 L
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • pH buffer soort:
    HCl/KCl
  • VPE:
    4 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • Kleur:
    kleurloos
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,01
  • pH-waarde:
    1,00