pH buffer solutions, Specpure®
4,00, ±0,01, Ftalaat, rood, 25 °C, Glass bottle, 1 L
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
- Verpakking:Glass bottle
- pH buffer soort:Ftalaat
- VPE:1 L
- Referentietemperatuur:25 °C
- Kleur:rood
- pH-nauwkeurigheid:±0,01
- pH-waarde:4,00