Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
7,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
N° de catalogue 38712.K2
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffer Solutions
N° de catalogue 38712.K2
Numéro CAS:  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
7,00, ±0.01, 25 °C, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
55,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Spécifications
Spécifications
  • VPE:
    1 L
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0.01
  • pH-waarde:
    7,00
  • Cat. No.:
    38712.K2
  • Geur/lucht:
    Odourless
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206
Spécifications