pH buffer solutions, Specpure®
10,00, ±0,01, Carbonaat, blauw, 25 °C, Glass bottle, 500 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
pH buffer solutions, Specpure®
Catalogus # 38709.AP
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
- NIST traceable
- Individual expiration date stickers
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- pH buffer soort:Carbonaat
- VPE:500 mL
- Referentietemperatuur:25 °C
- Kleur:blauw
- pH-nauwkeurigheid:±0,01
- pH-waarde:10,00