Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Ascorbic acid 99+% ACS
L(+)-Ascorbic acid 99+% ACS
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # 36237.14
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
L(+)-Ascorbic acid 99+% ACS
Catalogus # 36237.14
CAS-nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbic acid 99+% ACS
L(+)-Ascorbic acid 99+% ACS
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  50-81-7
Price
40,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Physical Form: Powder Density: 1.65 Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 84272 Merck Reference: 14,830 MDL No.: MFCD00064328
Synoniemen:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS-nummer:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Merck index:14,830
  • Kokend Pt:553 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:∼ 191 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,65
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-066-2
  • BEREIKEN:exempt
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.