Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead ≥99.5%, granules

Lead ≥99.5%, granules

Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # 36227.36
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Lead ≥99.5%, granules
Catalogus # 36227.36
CAS-nummer:  7439-92-1
Lead ≥99.5%, granules
Lead ≥99.5%, granules

Glass bottle for solids, 500 g

CAS-nummer:  7439-92-1
Price
173,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents

Purity: 99.5% min CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050

  • CAS-nummer:7439-92-1
  • Formule:Pb
  • MDL-nummer:MFCD00134050
  • Molecular Weight:207.2 g/mol
  • Merck index:12,05410
  • Kokend Pt:1740 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:327 °C
  • Dichtheid:11,3437 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-100-4
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g

Specificaties

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.