Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead ≥99.5%, granules

Lead ≥99.5%, granules

Glass bottle for solids, 100 g
Catalog # 36227.22
Health
Irritant
Environment
Lead ≥99.5%, granules
Catalog # 36227.22
CAS Number:  7439-92-1
Lead ≥99.5%, granules
Lead ≥99.5%, granules

Glass bottle for solids, 100 g

CAS Number:  7439-92-1
Price
61,30 €
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents

Purity: 99.5% min CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050

  • CAS Number:7439-92-1
  • Formula:Pb
  • MDL Number:MFCD00134050
  • Molecular Weight:207.2 g/mol
  • Merck Index:12,05410
  • Boiling Pt:1740 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:327 °C
  • Density:11,3437 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-100-4
Specifications

Specifications

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.