Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide standardised solution 0.5 N in aqueous solution

Natriumhydroxide standardised solution 0.5 N in aqueous solution

Plastic bottle, 1 L
Catalogus # 35627.K2
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxide standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Catalogus # 35627.K2
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Natriumhydroxide standardised solution 0.5 N in aqueous solution

Plastic bottle, 1 L

CAS-nummer:  1310-73-2
Price
39,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3266 MDL No.: MFCD00003548

Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:∼105 °C (1013 hPa)
  • Dichtheid:1,02 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    1 L

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.