Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Natriumhydroxide standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Plastic bottle, 20 L
Catalogus # 35625.M4
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxide standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Catalogus # 35625.M4
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Natriumhydroxide standardised solution 0.1 N in aqueous solution
Plastic bottle, 20 L
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
193,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 L
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003548
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Dichtheid:1 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    20 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.