Orders LinkContactUsLinkComponent
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
4 mm, 50 mm, 50 mm
Catalogus # 33156.KF
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
Catalogus # 33156.KF
Ceramic plates, rectangular or square, AL23
4 mm, 50 mm, 50 mm
Price
121,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Specificaties
  • Breedte:
    50 mm
  • Lengte:
    50 mm
  • Seq:
    02
  • Dikte:
    4 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.