Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenol red ACS
Phenol red ACS
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # 16294.14
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Phenol red ACS
Catalogus # 16294.14
CAS-nummer:  143-74-8
Phenol red ACS
Phenol red ACS
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  143-74-8
Price
78,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 143-74-8 Molecular Formula: C19H14O5S Formula Weight: 354.38 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 326470 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00003552
pH indicator
Synoniemen:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS-nummer:143-74-8
  • Formule:C₁₉H₁₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00003552
  • Molecular Weight:354.38 g/mol
  • Merck index:14,7247
  • Smelten Pt:>300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-609-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.